Learn More
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl
Artikelnummer. p-7184908
Click to view available options
Geschwindigkeit:
12 U/min
1 U/min
30 U/min
60 U/min
6 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13025666
Marke: Masterflex™ 0754012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl für zuverlässige, allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
  • Kostengünstige Antriebe für zuverlässige allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
  • Das Gehäuse aus lackiertem Stahl hat die Schutzart IP 22
  • Wählen Sie aus sieben Geschwindigkeiten je nach Durchflussrate oder der Anzahl der erforderlichen Förderhöhen
  • Die preisgünstigen Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal die Versorgung in Labor, Feld oder Prozess
  • Die kompakten Antriebe sind ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
  • Ein beleuchteter Netzschalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, wenn die Pumpe läuft
  • Kompatibel mit fünf verschiedenen Pumpenkopftypen: Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™3 und Cartridge
  • Für bis zu 2 Pumpenköpfe
Spezifikation
Stromstärke 0,5 Ampere
Zertifizierung/Konformität Krebs- und fortpflanzungsgefährdend gemäß Proposition 65
Regelungsart Unveränderliche Drehzahl
Abmessungen (L x B x H) 152 x 134 x 118 mm
Elektrische Anforderungen 115 VAC
Flussrate 0,72 – 58 ml/min
Zur Verwendung mit Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load und Kassette
IP-Schutzart IP 22
Material Lackierter Stahl
Anzahl Pumpenköpfe Für 2 Pumpenköpfe
Typ Pumpenantrieb
Geschwindigkeit 12 U/min