Learn More
VACUUBRAND™ Ersatzdichtring-Kit aus FKM
Marke:  VACUUBRAND™ 20660137
9.50 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10661531
  • 10.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
40 x 42 x 5mm
FPM
Dichtungsring
Für Kleinflansche KF
Je 1
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Ersatzdichtring-Kit aus FKM > Abmessungen:40 x 42 x 5mm