Learn More
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl für zuverlässige, allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
Marke:  Masterflex™ 07540-12
657.40 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13025666
  • 692.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kostengünstige Antriebe für zuverlässige allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
  • Das Gehäuse aus lackiertem Stahl hat die Schutzart IP 22
  • Wählen Sie aus sieben Geschwindigkeiten je nach Durchflussrate oder der Anzahl der erforderlichen Förderhöhen
  • Die preisgünstigen Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal die Versorgung in Labor, Feld oder Prozess
  • Die kompakten Antriebe sind ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
  • Ein beleuchteter Netzschalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, wenn die Pumpe läuft
  • Kompatibel mit fünf verschiedenen Pumpenkopftypen: Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™3 und Cartridge
  • Für bis zu 2 Pumpenköpfe
Spezifikation
Spezifikation
0,5 Ampere
Unveränderliche Drehzahl
115 VAC
Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load und Kassette
Lackierter Stahl
Pumpenantrieb
Krebs- und fortpflanzungsgefährdend gemäß Proposition 65
152 x 134 x 118 mm
0,72 – 58 ml/min
IP 22
Für 2 Pumpenköpfe
12 U/min
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl > 12 U/min