Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15885448
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15885448 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15885448
Marke: Thermo Scientific J14035.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7048-04-6
Summenformel C3H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
MDL-Nummer MFCD00065606
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23462
IUPAC-Name (2 R)-2-Amino-3-Sulfanylpropansäure;Hydrat;Hydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Schmelzpunkt ∼175°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Menge 25 g
Formelmasse 175.63
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer240346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Chargennummer200155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Chargennummer203590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Chargennummer233969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Chargennummer182777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ14035.14,J14035.A7,J14035.22,J14035.A1
Name des Produkts
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals >