Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Cystein, ≥98 %
Beschreibung
A mucolytic agent for isolation of mycobacteria from sputum.N-Acetyl-L-cysteine is used in the liquefaction and decontamination of sputum during the preparation for recovery of mycobacterium, which is called as Petroff's method. It shows antiviral activity against the influenza A viruses. It is used in the treatment of interstitial lung disease to prevent disease progression. It is an antioxidant, dietary supplement and protects liver. Further, it forms complexes with palladium, thereby it dissolves in water and remove palladium from drugs. Further, it is used in the treatment of paracetamol overdose. In addition to this, it is involved in the treatment of autism, Alzheimer's disease, bipolar disorder, major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder, schizophrenia, and specific drug addictions like cocaine and cannabis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol, Dimethylsulfoxid, heißem Isopropylalkohol, Methylacetat und Ethylacetat. Unlöslich in Chloroform und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht verträglich mit Schwermetallen, Schwermetallsalzen, Gummi, Sauerstoff und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-cysteine |
Schmelzpunkt | 108°C to 111°C |
Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
Beilstein | 1724426 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,methanol,dimethyl sulfoxide,hot isopropyl alcohol,methyl acetate and ethyl acetate. Insoluble in chloroform and ether. |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 163.2 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M27L020 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A15409.36,A15409.14,A15409.22 |
Z17K013 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | A15409.14,A15409.36,A15409.22 |
M20L026 | Analysenzertifikat | 22/01/2025 | A15409.14,A15409.36,A15409.22 |
10252847 | Analysenzertifikat | 28/10/2024 | A15409.14,A15409.36,A15409.22 |
W06K031 | Analysenzertifikat | 18/09/2024 | A15409.14,A15409.36,A15409.22 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%