Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Mit Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Aufreinigungssystemen lassen sich Proben einer Vielzahl von Materialien auf effiziente Weise bearbeiten.
Marke:  Thermo Scientific™ 5400620
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11839520
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Bearbeiten Sie auf effiziente Weise Proben einer Vielzahl von Materialien mit den Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Reinigungssystemen. Diese Systeme ermöglichen eine äußerst vielseitige, automatisierte Aufbereitung mittels Magnetpartikeln für die DNA/RNA-, Protein- oder Zellreinigung aus praktisch allen Quellen. Durch die Verwendung der revolutionären Separationstechnologie mit Magnetpartikeln ermöglicht das System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität.
Finden Sie eine flexible Lösung für die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Probenaufbereitung. Mit 24 Magnetköpfen können Kunden das Aufbereitungsvolumen bis auf 5 ml steigern, was eine höhere Ausbeute des gereinigten Produktes zur Folge hat. Für höhere Durchsätze können 96 Proben mit einem 96er-Magnetkopf aufbereitet werden.
  • Das vollautomatische System ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsreinigung von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellen.
  • Das Hochdurchsatzsystem verarbeitet bis zu 96 Proben in weniger als 20 Minuten.
  • Das offene und flexible System ermöglicht den Anwendern den Einsatz jedes auf Magnetpartikeln basierten Kits, um verschiedenste Applikationen durchzuführen.
  • Anwenderfreundliche Thermo Scientific™ BindIt™ Software zur Gerätesteuerung sowie Erstellung und Modifizierung von Protokollen.
  • Gebrauchsfertige Protokolle für verschiedene Applikationen sind erhältlich.
Empfohlen für:
  • Genomik und Proteomik
  • Target-Identifizierung
  • Veterinärmedizinische Assays
  • Biomarker-Suche
  • Qualitätskontrolle
  • Forensik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mehr anzeigen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer711-8GF00363 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number5400620
Chargennummer711-8GF00364 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number5400620
Chargennummer711-8GF00396 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number5400620
Chargennummer711-8GF00397 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number5400620
Chargennummer711-8GF00398 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number5400620
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System > KingFisher Flex mit 96-KF Kopf
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Zur Verwendung im Labor