Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Artikelnummer. p-4530039 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
96 DW-Kopf und Heizblock
96 KF-Kopf und -Heizblock
96 PCR head and heating block
96 PCR heating block
96 PCR-Kopf
96 PCR-Platte
96 KF PCR-Kopf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12511788
Marke: Thermo Scientific™ 24074410
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Aufreinigungssystemen lassen sich Proben einer Vielzahl von Materialien auf effiziente Weise bearbeiten.
Bearbeiten Sie auf effiziente Weise Proben einer Vielzahl von Materialien mit den Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Reinigungssystemen. Diese Systeme ermöglichen eine äußerst vielseitige, automatisierte Aufbereitung mittels Magnetpartikeln für die DNA/RNA-, Protein- oder Zellreinigung aus praktisch allen Quellen. Durch die Verwendung der revolutionären Separationstechnologie mit Magnetpartikeln ermöglicht das System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität.
Finden Sie eine flexible Lösung für die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Probenaufbereitung. Mit 24 Well-Konfigurationen können Kunden das Verarbeitungsvolumen bis auf 5 ml steigern, was eine erhöhte Ausbeute des aufgereinigten Produktes zur Folge hat. Für höhere Durchsätze können 96 Proben mit einem 96er-Magnetkopf aufbereitet werden.
  • Das vollautomatische System ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsreinigung von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellen.
  • Das Hochdurchsatzsystem verarbeitet bis zu 96 Proben in weniger als 20 Minuten.
  • Erweitert die Probenmenge um das 10-Fache mit dem 24-Well-Format.
  • Das offene und flexible System ermöglicht den Anwendern den Einsatz jedes auf Magnetpartikeln basierten Kits, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.
  • Anwenderfreundliche Thermo Scientific™ BindIt™ Software zur Gerätesteuerung sowie Erstellung und Modifizierung von Protokollen.
  • Gebrauchsfertige Protokolle für verschiedene Applikationen sind erhältlich.
Empfohlen für:
  • Genomik und Proteomik
  • Target-Identifizierung
  • Veterinärmedizinische Assays
  • Biomarker-Suche
  • Qualitätskontrolle
  • Forensik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 96 PCR-Kopf
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genomik und Proteomik, Identifizierung gesuchter Substanzen, veterinärmedizinische Assays, Biomarker-Identifizierung, Qualitätskontrolle, Forensik
Laufzeit 20 min
Zur Verwendung im Labor