Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C4 HPLC-Säulen
Verwendung für hydrophobe Analyten, die sich zu fest an andere Umkehrphasensäulen binden.
Marke: Thermo Scientific™ 25505-259270XL
9665.47 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie schnellere Trennungen für hydrophobe Analyten, wenn Sie die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 Umkehrphasen-HPLC-Säulen für Ihre Reinigungsanforderungen verwenden. Diese C4-Säulen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz, was eine geringere Hydrophobizität als C8- oder C18-Säulen hervorhebt. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen und einer Option für XtendedLife-Hardware erhältlich, die die Lebensdauer der Säule durch die Beibehaltung eines einheitlich verpackten Betts verbessert.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18- oder C8-Säulen
- Ausgezeichnete Retention und Trennung ausgeprägt hydrophober Analyte mit kurzen Alkylketten und niedriger Hydrophobizität mithilfe der Säule.
- Optimal zur Analyse hydrophober Polypeptide und Proteine.
- Selektivität C4 (USP L26).
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
Spezifikation
Präparativsäule, XtendedLife | |
250 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
C4 | |
5 % | |
Ja |
25 mm | |
3500 psi (240 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |