Learn More
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Diese Adapter aus Polypropylen (PP) und Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und eignen sich ideal für Dispensetter Flaschenaufsatzspender.
Marke: BRAND™ 704430
24.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gewindeadapter, Polypropylen (PP), Außengewinde GL 45, für Flaschengewinde S 40
- Gewindeadapter für BRAND™ Flaschenaufsatzspender, Polypropylen, 45/40 mm
- Zur Verwendung mit Flaschengewinden40 S, Dispensette, seripettor, Titrette und QuikSip Flaschenaufsatzverdünnern und -dispensern
- Die Adapter aus Polypropylen (PP) und Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt
- Ideal für Dispensette Flaschenaufsatzspender
- Diese Adapter aus Polypropylen und Fluorpolymer (ETFE und PTFE) sind für die Verwendung mit BRAND™-Flaschenaufsatzspendern und Büretten vorgesehen
- Diese Gewindeadapter machen Flaschenaufsatzspender kompatibel mit den meisten Reagenzflaschen
Spezifikation
Gewindeadapter | |
Polypropylen | |
Für Flaschengewinde S 54 | |
Außengewinde GL 45 |