Learn More
Greiner Bio-One Unbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten
Die Herstellung ohne Oberflächenbehandlung verringert die biomolekulare Bindung bei sensiblen biochemischen Screening-Anwendungen. Die unbehandelten Greiner Bio One™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten sind aus Polystyrol oder Polypropylen gefertigt und in verschiedenen Well-Anordnungen verfügbar.
Marke: Greiner Bio-One 650101
Beschreibung
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbaren Endotoxinen (0.003 EU/ml) und regelmäßig mit einem von der FDA zugelassenen kinetischen turbidimetrischen LAL-Test (Limulus Amoebocyte Assay) getestet
- Hergestellt aus laugengeprüften Rohstoffen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Eigenständig stehende Wells bei Modellen mit Kamin-Konstruktion verringern die Gefahr von Probenübertragung und Kreuzkontamination
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
323 μl | |
Ja | |
-20 bis +60 °C |
DIN ISO 9001 | |
Ohne Deckel | |
Transparent | |
96 | |
Unbehandelt | |
Runder Boden (U-Well) | |
50 Packung |