Learn More
Micronova™ Large Tote Liners / Tank Covers
Tote Liners / Tank Covers are designed for disposal, transfer, and storage of materials in controlled environments. Made from FDA-compliant LDPE they have good compatibility with common cleaners. Available irradiated and individually bagged or non-sterile on a plastic core roll.
Marke:  Micronova™ BL3-8265PC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18873350
  • 284.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Material: LDPE
  • Color: Clear
  • Closure Type: None
  • Description: Gussetted (Pleated Bottom to Better Fit Rectangular Containers)
  • Disposability: Single-Use
  • Autoclavable: No
  • For Use With (Application): Material Disposal or Transfer, or as a Lightweight Cover
  • For Use With (Equipment): Tote Bins or Tanks
  • Temperature Range (Metric): Ambient Temperature (Recommended Between 15 - 25°C)
Spezifikation
Spezifikation
Do Not Store in Direct Sunlight. Store the Product in a Space That is Protected From Extreme Temperature and Humidity Fluctuations and Away From Ultraviolet Light Sources
400 gal.
ISO 9001 Certified Facility 10-6 Sterility Assurance Level in Compliance with AAMI Guidelines for Sterilization
Clear
Material Disposal or Transfer, or as a Lightweight Cover
LDPE
3 mm
25 Pk.
210 x 165 cm (82 x 65 in.)
Not Autoclavable
1500 L
None
Single-use
Tote Bins or Tanks
Non-sterile
25/First Bag, 25/Double Bag, 25/Roll
Ambient Temperature (Recommended Between 15°C to 25°C)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048141-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/02/2025 Catalog NumberBL3-8265PC
Chargennummer046957-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberBL3-8265PC
Chargennummer046954-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog NumberBL3-8265PC
Chargennummer046808-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog NumberBL3-8265PC
Chargennummer045957-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/10/2024 Catalog NumberBL3-8265PC
Name des Produkts
Micronova™ Large Tote Liners / Tank Covers > Product Type: Tote Liner; Dimensions (L x W): 210 x 165 cm (82 x 65 in.); Thickness (Metric): 3 mm; Sterility: Non-Sterile