Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, vernickelt, KCM
KECK™ Kegelschliffllammern für Einsätze unter hohen Temperaturen.
9.10 € - 1060.00 €
Spezifikation
Menge | 100 |
---|---|
Material | Nickel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen; Sicherung der konischen Schliffverbindungen |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10579181
|
DWK Life Sciences™
286337302 |
NS 14 |
9.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15824688
|
DWK Life Sciences™
286337602 |
NS 29 |
1060.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10394911
|
DWK Life Sciences™
286337405 |
NS 19 |
9.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15901581
|
DWK Life Sciences™
286337508 |
NS 24 |
949.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Für Einsätze unter sehr hohen Temperaturen stellen die KECK™ Schliffklammern aus vernickeltem Federstahl eine wichtige Ergänzung zu KECK™ Kegelschliffklammern aus POM (Polyoxymethylen) dar. Gegenüber herkömmlichen Drahtklemmen lassen sie sich einfach und sicher aufsetzen und sind formstabil.
- Einfach und sicher aufzusetzen und formstabil
- Gute Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
Spezifikation
100 | |
Nickel | |
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen | |
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen; Sicherung der konischen Schliffverbindungen |