Learn More
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit
Das JetFlex™ Kit zur Aufreinigung genomischer DNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von genomischer DNA (gDNA) aus Blut, Körperflüssigkeiten (Fruchtwasser, Speichel, Sperma, Lymphe), Säugetierzellen, Geweben, Pflanzengeweben, Bakterien und Hefen entwickelt.
Marke: Invitrogen™ A30700
Beschreibung
Durch die Anwendung der Ein-Röhrchen-Technologie kann eine qualitativ hochwertige, RNA-freie gDNA mit hohem Molekulargewicht ohne Verwendung von Spin-Säulen eines Vakuumverteilers isoliert werden.
Wichtige Vorteile sind u. a.:
- Großvolumige Verarbeitung von 2 ml Vollblut oder anderen Körperflüssigkeiten
- Verarbeitungskapazität:
- 2 x 107 Säugetierzellen
- 10 mg Gewebe
- 500 µl Bakterienkultur
- 2 x 108 Zellen/ml Hefekultur
- Einfaches Protokoll, das keine Säulen oder Vakuumverteiler erfordert
Spezifikation
• 1 x 33 ml RBC-Lysepuffer, bei Raumtemperatur lagern • 1 x 33 ml Zelllysepuffer, bei Raumtemperatur lagern • 1 x 17 ml PPT-Puffer, bei Raumtemperatur lagern • 1 x 8 ml Pelletkompaktor, bei Raumtemperatur lagern • 1 x 22 ml TE-Puffer, bei Raumtemperatur lagern • 2 x 21 mg Proteinase K (lyophilisiertes Pulver), bei 2 °C bis 8 °C lagern • 1 x 1,1 ml RNase A, bei 2 °C bis 8 °C lagern |
|
Röhrchenzentrifugation | |
Echtzeit-PCR, PCR | |
100 Aufreinigungen | |
Aufreinigungkit für genomische DNA | |
Raumtemperatur |
Zentrifugationssäule | |
Blut, Bukkalproben, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum) | |
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz | |
JetFlex™ | |
100 Aufreinigungen | |
Genomische DNA |