Learn More
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit
Das JetFlex™ Kit zur Aufreinigung genomischer DNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von genomischer DNA (gDNA) aus Blut, Körperflüssigkeiten (Fruchtwasser, Speichel, Sperma, Lymphe), Säugetierzellen, Geweben, Pflanzengeweben, Bakterien und Hefen entwickelt.
390.00 € - 1118.00 €
Spezifikation
Format | Zentrifugationssäule |
---|---|
Isolation Technology | Röhrchenzentrifugation |
Probentyp | Blut, Bukkalproben, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Echtzeit-PCR, PCR |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15637878
|
Invitrogen™
A30700 |
100 Aufreinigungen |
390.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15647878
|
Invitrogen™
A30701 |
500 Aufreinigungen |
1118.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Durch die Anwendung der Ein-Röhrchen-Technologie kann eine qualitativ hochwertige, RNA-freie gDNA mit hohem Molekulargewicht ohne Verwendung von Spin-Säulen eines Vakuumverteilers isoliert werden.
Wichtige Vorteile sind u. a.:
- Großvolumige Verarbeitung von 2 ml Vollblut oder anderen Körperflüssigkeiten
- Verarbeitungskapazität:
- 2 x 107 Säugetierzellen
- 10 mg Gewebe
- 500 µl Bakterienkultur
- 2 x 108 Zellen/ml Hefekultur
- Einfaches Protokoll, das keine Säulen oder Vakuumverteiler erfordert
Spezifikation
Zentrifugationssäule | |
Blut, Bukkalproben, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum) | |
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz | |
Aufreinigungkit für genomische DNA | |
Genomische DNA |
Röhrchenzentrifugation | |
Echtzeit-PCR, PCR | |
JetFlex™ | |
Raumtemperatur |