Learn More
Texwipe™ Sterile Mini-AlphaMop™ Abdeckungen
Vorsterilisierte Doppelstrick-Ersatzabdeckungen aus Polyester.
Marke:  Texwipe™ STX7114
484.50 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17258879
  • 510.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Pad aus 100%igem Polyester-Vlies bietet ein Polster, das dafür sorgt, dass die Moppbezüge sich an die Oberflächen anpasst und so eine gleichmäßige Reinigung ermöglicht.
  • Je nach SOP der Einrichtung kann ein Pad für mehrere Abdeckungen verwendet werden.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Ersatz-Pad
    Steril
    Polyester
    Name des Produkts
    Texwipe™ Sterile Mini-AlphaMop™ Abdeckungen > Zur Verwendung mit Mini AlphaMop; 125 Abdeckungen und 25 Pads/Packung.