Learn More
Cytiva Membranfilter aus Polyamid
Universalfilter aus reinem Polyamid für die Klärung und sterile Filtration
Marke: Cytiva 10414112
212.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hervorragende Nass-/Trockenfestigkeit
- Hydrophil für wässrige und organische Lösungen
- Für bis zu 135 °C
Spezifikation
Polyamid | |
Hydrophil | |
47 mm |
0,45 μm | |
110 μm |