Learn More
Invitrogen™ T4 DNA Polymerase
DNA-Polymerase mit 3'-Exodesoxyribonukleaseaktivität, aber ohne 5'a'3-Exodeoxyribonukleaseaktivität
Marke:  Invitrogen™ 18005017
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10164552
  • 278.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: T4-DNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen 5x T4-DNA-Polymerasepuffer [165 mM Tris-Acetat (pH 7.9), 330 mM Natriumacetat, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT] geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwendungen: Kennzeichnung doppelsträngiger linearer DNA durch Ersatzsynthese, Oligonukleotid-gerichtete, ortsspezifische Mutagenese, 3'-Endmarkierung doppelsträngiger DNA, Polieren der 5'- oder 3-Überhänge, um stumpfe Enden zu bilden
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. coli mit Exprimierung des T4-DNA-Polymerase-Gens auf einem Plasmid
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Ein- und doppelsträngige Endodeoxyribonuklease- und Phosphatase-Assays; Exodeoxyribonuklease- und Polymerase-Aktivitäten getestet
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert in 30 min bei 37 °C mit DNAse I-Nick-DNA als Schablonenprimer 10 nMol Gesamt-Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material
  • Einheiten-Reaktionsbedingungen: 50 mM Glycin-NaOH (pH 8,8), 16,6 mM (NH4)2SO4, 6 mM MgCl2, 6,5 μM EDTA, 10 mM 2-Mercaptoethanol, 0,165 mg/ml BSA, 1,6 mg/ml DNase I-Nick-Lachshoden-DNA, 0,33 mM dCTP, 0,33 mM dATP, 0,33 mM dGTP, 0,33 mM dTTP, 76 nM [3H]dTTP, und Enzym in 0,1 ml für 30 min bei 37 °C
  • Ein Technisches Informationsblatt zu T4-DNA-Ligase ist verfügbar.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Klonierung, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T4-DNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen 5x T4-DNA-Polymerase-Puffer [165 mM Tris-Acetat (pH 7,9), 330 mM Natriumacetat, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT] geliefert. Bei -20 °C lagern.
Flüssig
3‘ bis 5‘
Nasseis
DNA-Polymerase
T4 DNA Polymerase
50 U
Nein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2487468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18005017
Chargennummer2579967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18005017
Chargennummer2808041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number18005017
Name des Produkts
Invitrogen™ T4 DNA Polymerase > 50 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.