Learn More
Invitrogen™ T4 DNA Polymerase
DNA-Polymerase mit 3'-Exodesoxyribonukleaseaktivität, aber ohne 5'a'3-Exodeoxyribonukleaseaktivität
Marke:  Invitrogen™ 18005025
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10043202
  • 790.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: T4-DNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen 5x T4-DNA-Polymerasepuffer [165 mM Tris-Acetat (pH 7.9), 330 mM Natriumacetat, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT] geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwendungen: Kennzeichnung doppelsträngiger linearer DNA durch Ersatzsynthese, Oligonukleotid-gerichtete, ortsspezifische Mutagenese, 3'-Endmarkierung doppelsträngiger DNA, Polieren der 5'- oder 3-Überhänge, um stumpfe Enden zu bilden
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. coli mit Exprimierung des T4-DNA-Polymerase-Gens auf einem Plasmid
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Ein- und doppelsträngige Endodeoxyribonuklease- und Phosphatase-Assays; Exodeoxyribonuklease- und Polymerase-Aktivitäten getestet
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert in 30 min bei 37 °C mit DNAse I-Nick-DNA als Schablonenprimer 10 nMol Gesamt-Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material
  • Einheiten-Reaktionsbedingungen: 50 mM Glycin-NaOH (pH 8,8), 16,6 mM (NH4)2SO4, 6 mM MgCl2, 6,5 μM EDTA, 10 mM 2-Mercaptoethanol, 0,165 mg/ml BSA, 1,6 mg/ml DNase I-Nick-Lachshoden-DNA, 0,33 mM dCTP, 0,33 mM dATP, 0,33 mM dGTP, 0,33 mM dTTP, 76 nM [3H]dTTP, und Enzym in 0,1 ml für 30 min bei 37 °C
  • Ein Technisches Informationsblatt zu T4-DNA-Ligase ist verfügbar.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Klonierung, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T4-DNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen 5x T4-DNA-Polymerasepuffer [165 mM Tris-Acetat (pH 7,9), 330 mM Natriumacetat, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT] geliefert. Bei -20 °C lagern.
T4 DNA Polymerase
250 U
Nein
DNA-Polymerase
3‘ bis 5‘
Nasseis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2508677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18005025
Chargennummer2614573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18005025
Chargennummer2769029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number18005025
Chargennummer2964772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number18005025
Chargennummer3002608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number18005025
Name des Produkts
Invitrogen™ T4 DNA Polymerase > 250 Units
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.