Learn More
Corning™ Polypropylen-Platten
Hergestellt aus Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Corning™ Polypropylenplatten sind eine hervorragende Wahl für den Transport und die Langzeitlagerung.
Marke: Corning™ 3357
365.02 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erhältlich mit 96 und 384 Wells
- Konzipiert für die Automatisierung mit festen, flachen Seitenwänden und Standardabmessungen
- Hergestellt in engen Größentoleranzen in einer nach ISO 9002 registrierten Produktionsanlage
Bestellinformation
Verschluss durch Abdeckmatte III (separat lieferbar).
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Steril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
96 | |
Unbehandelt | |
Transport und Langzeitlagerung | |
25/Packung | |
Durchsichtig |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
14Minuten
51Sekunden
31 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen