Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
Taq DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das DNA aus einzelsträngigen Templates in Gegenwart von dNTPs und einem Primer synthetisiert
Marke: Invitrogen™ 18038240
Beinhaltet: Enthält: 20μl Taq-DNA-Polymerase (5 E/μl); 1.25 ml 10X PCR-Puffer (ohne Magnesium); 1 ml Magnesiumchlorid (50 mm)
Beschreibung
Taq DNA Polymerase, native, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This native enzyme is purified from Thermus aquaticus YT1 and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Das Enzym besteht aus einem einzelnen Polypeptid mit einem Molekülmasse von 94 kDa. Mit 5'-3'-DNA-Polymeraseaktivität und 5'-3'-Exonukleaseaktivität.
- Amplifikation von bis zu 5 kb großen PCR-Produkten
- Für PCR lizenziertes und zugelassenes Enzym
- Anwendungen: Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen oder Plasmid-Templates, RT-PCR, ssDNA-Sequenzierung und Zyklus-Sequenzierung
- Quelle: Natives Enzym, aufgereinigt aus Thermus aquaticus-YT1
- Einheitendefinition: Eine Einheit Taq DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung zu nicht-codierender RNA, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
Enthält: • 1.000 µl Taq DNA-Polymerase (5 E/µl) • 20 ml 10X PCR-Puffer (ohne Magnesium) • 10 ml Magnesiumchlorid (50 mM) In einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik bei –20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. |
|
Niedrig | |
Taq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
5000 Einheiten | |
Standard-PCR | |
1X | |
5000 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Eigenständiges Enzym | |
qPCR | |
Standard | |
DNA-Polymerase | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
5 U/µl | |
Nein | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.