Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
Taq DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das DNA aus einzelsträngigen Templates in Gegenwart von dNTPs und einem Primer synthetisiert
78.75 € - 2515.00 €
Spezifikation
Format | Eigenständiges Enzym |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
Beinhaltet: Enthält: 20μl Taq-DNA-Polymerase (5 E/μl); 1.25 ml 10X PCR-Puffer (ohne Magnesium); 1 ml Magnesiumchlorid (50 mm)
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10388482
|
Invitrogen™
18038018 |
100 Einheiten |
78.75 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10174512
|
Invitrogen™
18038042 |
500 Einheiten |
278.00 €
500 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11538906
|
Invitrogen™
18038067 |
3 x 500 Einheiten |
768.00 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10093102
|
Invitrogen™
18038240 |
5000 Einheiten |
2515.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Taq DNA Polymerase, native, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This native enzyme is purified from Thermus aquaticus YT1 and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Das Enzym besteht aus einem einzelnen Polypeptid mit einem Molekülmasse von 94 kDa. Mit 5'-3'-DNA-Polymeraseaktivität und 5'-3'-Exonukleaseaktivität.
- Amplifikation von bis zu 5 kb großen PCR-Produkten
- Für PCR lizenziertes und zugelassenes Enzym
- Anwendungen: Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen oder Plasmid-Templates, RT-PCR, ssDNA-Sequenzierung und Zyklus-Sequenzierung
- Quelle: Natives Enzym, aufgereinigt aus Thermus aquaticus-YT1
- Einheitendefinition: Eine Einheit Taq DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung zu nicht-codierender RNA, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
Eigenständiges Enzym | |
Taq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
5 U/µl | |
Nein | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Niedrig | |
Standard | |
DNA-Polymerase | |
Standard-PCR | |
1X | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.