Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagenz
Kationische Lipid-Transfektionsreagenzien der ersten Generation, die für die Transfektion von DNA in eukaryotische Zellen formuliert wurden
Marke: Invitrogen™ 18324010
298.32 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: Enthält ein Fläschchen mit 1 ml.
Beschreibung
Lipofectamin-Transfektionsreagenz ist ein von Stoffen tierischen Ursprungs freies Reagenz zur Verwendung mit vielen Zelllinien.
- Ein bewährtes Reagenz für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Zum Aufbau stabiler Zelllinien
- Gutes Zusammenwirken mit dem PLUS™ Reagenz zur Erzielung einer höheren Proteinexpression
- Bewährte Technologie
- Kostengünstige Alternative für Plasmid-DNA
PCR, PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Jede Einheit enthält eines oder mehrere Reagenzienfläschchen. Bei 2–8 °C lagern. Lipofectamine™ Transfektionsreagenz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar. | |
Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle | |
Plasmid-DNA | |
Flüssig | |
Jede Einheit enthält eines oder mehrere Reagenzienfläschchen | |
Lipofectamine™ | |
0,3 ml | |
Nasseis |
Lipofectamine™ Transferrinfektionsreagenz, 0.3 ml, flüssig, Plasmid-DNA-Probentyp, lipidbasierte Transferrinfektionstechnik, nicht wasserlöslich, Verwendung zur RNAi, Transferrinfektion, stabil unter normalen Bedingungen, Lagerung bei 2 bis 8 °C | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Transfektion | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Transfektionsreagenz | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
6Stunden
5Minuten
27Sekunden
36