Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagenz
Kationische Lipid-Transfektionsreagenzien der ersten Generation, die für die Transfektion von DNA in eukaryotische Zellen formuliert wurden
Marke:  Invitrogen™ 18324020
4056.80 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10615013
  • 4695.00 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: Enthält ein Fläschchen mit 1 ml.
Beschreibung
Beschreibung
Lipofectamin-Transfektionsreagenz ist ein von Stoffen tierischen Ursprungs freies Reagenz zur Verwendung mit vielen Zelllinien.
  • Ein bewährtes Reagenz für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Zum Aufbau stabiler Zelllinien
  • Gutes Zusammenwirken mit dem PLUS™ Reagenz zur Erzielung einer höheren Proteinexpression
  • Bewährte Technologie
  • Kostengünstige Alternative für Plasmid-DNA
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 4 Fläschchen (je 1 ml) Lipofectamine™ Transfektionsreagenz. Bei 2–8 °C lagern. Nicht einfrieren.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Transfektionsreagenz
Nein
Etablierte Zelllinien, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Plasmid-DNA
Transfektion
Lipofectamine™
4 mL
Nasseis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3003523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number18324020
Chargennummer2447454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18324020
Chargennummer2484476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18324020
Chargennummer2473142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18324020
Chargennummer2489200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18324020
Name des Produkts
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagenz > 4 ml