Learn More
SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™- und Valco™-Ventile
Die Injektionsgröße stellt das Injektionsvolumen ein
Marke: SGE™ 008105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gauge: 22
- Nadellänge: 5,08 cm (2 Zoll)
- Spitzenform: LC
Spezifikation
22 G | |
0.71 mm | |
2 in. | |
Gehäuse 1MDR-LC-GT | |
1 ml | |
Rheodyne und Valco Ventile |
0,028 in. | |
2 in. | |
Manuelle Spritze | |
Je | |
LC | |
Abnehmbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™- und Valco™-Ventile > Abnehmbare Nadel; 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur