Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagenz
Kationische Lipid-Transfektionsreagenzien der ersten Generation, die für die Transfektion von DNA in eukaryotische Zellen formuliert wurden
345.00 € - 4695.00 €
Spezifikation
Format | 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben |
---|---|
Probentyp | Plasmid-DNA |
Transfection Technique | Lipid-basierte Transfektion |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion |
Produktlinie | Lipofectamine™ |
Beinhaltet: Enthält ein Fläschchen mit 1 ml.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12363563
|
Invitrogen™
18324010 |
0,3 ml |
345.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10462882
|
Invitrogen™
18324012 |
1 ml |
1426.00 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10615013
|
Invitrogen™
18324020 |
4 mL |
4695.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Lipofectamin-Transfektionsreagenz ist ein von Stoffen tierischen Ursprungs freies Reagenz zur Verwendung mit vielen Zelllinien.
- Ein bewährtes Reagenz für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Zum Aufbau stabiler Zelllinien
- Gutes Zusammenwirken mit dem PLUS™ Reagenz zur Erzielung einer höheren Proteinexpression
- Bewährte Technologie
- Kostengünstige Alternative für Plasmid-DNA
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Lipofectamine™ | |
Nein |
Plasmid-DNA | |
Transfektion | |
Transfektionsreagenz | |
Nasseis |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate