Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, rekombinant
Taq DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das DNA aus einzelsträngigen Templates in Gegenwart von dNTPs und einem Primer synthetisiert
Marke:  Invitrogen™ 10342178
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10063262
  • 2475.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Taq-DNA-Polymerase (5 U/μl); 10x PCR-Puffer (200 mM Tris-HCl pH 8.4, 500 mM KCl); Magnesiumchlorid (50 mM)
Beschreibung
Beschreibung
Taq DNA Polymerase, recombinant, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This recombinant enzyme is purified from the cloned Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Das Enzym besteht aus einem einzelnen Polypeptid mit einer Molekülmasse von 94 kDa. Mit 5'-3'-DNA-Polymeraseaktivität und 5'-3'-Exonukleaseaktivität.
  • Auswahl zwischen rekombinantem oder nativem Enzym
  • Amplifikation von bis zu 5 kb großen PCR-Produkten
  • Enzym ist lizenziert und zugelassen für PCR
  • Quelle: Rekombinantes Enzym wird aufgereinigt gewonnen aus geklontem Thermus aquaticus-DNA-Polymerasegen, exprimiert in E. coli
  • Anwendungen: Taq DNA-Polymerase ist für den Einsatz bei der Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen oder Plasmid-Templates sowie bei der RT-PCR, ssDNA-Sequenzierung und Zyklus-Sequenzierung konzipiert
  • Einheitendefinition: Eine Einheit Taq DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2509790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10342178
Chargennummer2567172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10342178
Chargennummer2808043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10342178
Chargennummer2978668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number10342178
Chargennummer2868539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number10342178
Name des Produkts
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, rekombinant > 5000 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.