Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, rekombinant
Artikelnummer. p-4919389
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
1500 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Einheiten
500 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10174762
Marke: Invitrogen™ 10342053
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Taq-DNA-Polymerase (5 U/μl); 10x PCR-Puffer (200 mM Tris-HCl pH 8.4, 500 mM KCl); Magnesiumchlorid (50 mM)
Taq DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das DNA aus einzelsträngigen Templates in Gegenwart von dNTPs und einem Primer synthetisiert
Taq DNA Polymerase, recombinant, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This recombinant enzyme is purified from the cloned Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Das Enzym besteht aus einem einzelnen Polypeptid mit einer Molekülmasse von 94 kDa. Mit 5'-3'-DNA-Polymeraseaktivität und 5'-3'-Exonukleaseaktivität.
  • Auswahl zwischen rekombinantem oder nativem Enzym
  • Amplifikation von bis zu 5 kb großen PCR-Produkten
  • Enzym ist lizenziert und zugelassen für PCR
  • Quelle: Rekombinantes Enzym wird aufgereinigt gewonnen aus geklontem Thermus aquaticus-DNA-Polymerasegen, exprimiert in E. coli
  • Anwendungen: Taq DNA-Polymerase ist für den Einsatz bei der Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen oder Plasmid-Templates sowie bei der RT-PCR, ssDNA-Sequenzierung und Zyklus-Sequenzierung konzipiert
  • Einheitendefinition: Eine Einheit Taq-DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 20 μl Taq DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 1,25 ml 10X PCR-Puffer (200 mM Tris-HCl pH 8,4, 500 mM KCl)
• 1 ml Magnesiumchlorid (50 mM)
In einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei -30 °C bis -10 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Format Eigenständiges Enzym
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode qPCR, Standard-PCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp DNA-Polymerase
Menge 100 Einheiten
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Nein
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.