Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I
DNA-Polymerase mit 5'→3' und 3'→5' Exodeoxyribonuklease-Aktivitäten
Marke:  Invitrogen™ 18010025
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10043132
  • 842.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 1000 Einheiten DNA-Polymerase in einem Speicherpuffer aus 50 mM Kaliumphosphat (pH 7.0), 100 mM KCl, 1 mM DTT und 50 % (v/v) Glycerin. Geliefert in 5 bis 10 Einheiten/μl.
Beschreibung
Beschreibung
Leistungs- und Qualitätskontrolle
Endodeoxyribonuklease-Assay; Effizienz der DNase I-abhängigen Nick-Translation bestimmt.
Definition der Einheit
Eine Einheit enthält 10 nMol Desoxyribonukleotid in säurepräzitierbarem Material in 30 min bei 37 °C mit Template/Primer.
Reaktionsbedingungen der Einheit
: 50 mM Kaliumphosphat (pH 7,0), 6,7 mM MgCl2, 1 mM 2-Mercaptoethanol, 80 μg/ml Template/Primer, 32 μM dTTP, 69 nM [3H]dTTP und Enzym in 100 μl für 30 min bei 37 °C. Enthält auch biotinylierte Nukleotide.
  • Anwendungen: DNase I-abhängige Nick-Translation, Zweitstrangsynthese bei cDNA-Klonierung, Fill-in von 5'-Überhängen
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. coli, das das DNA-Polymerase-I-Gen auf einem Plasmid exprimiert
Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 Einheiten DNA-Polymerase in einem Speicherpuffer von 50 mM Kaliumphosphat (pH 7,0), 100 mM KCl, 1 mM DTT und 50 % (v/v) Glycerin. Es wird mit 5 bis 10 Einheiten/µl geliefert.
Bei -5 °C bis -30 °C lagern.
DNA Polymerase I
1000 U
Nein
DNA-Polymerase
3' – 5', 5' – 3‘
Nasseis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2458160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18010025
Chargennummer2520320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18010025
Chargennummer2796246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number18010025
Chargennummer2796247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number18010025
Chargennummer2907267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number18010025
Name des Produkts
Invitrogen™ DNA Polymerase I > 1000 Einheiten