Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I
Beschreibung
Beinhaltet
1000 Einheiten DNA-Polymerase in einem Speicherpuffer aus 50 mM Kaliumphosphat (pH 7.0), 100 mM KCl, 1 mM DTT und 50 % (v/v) Glycerin. Geliefert in 5 bis 10 Einheiten/μl.
Leistungs- und Qualitätskontrolle
Endodeoxyribonuklease-Assay; Effizienz der DNase I-abhängigen Nick-Translation bestimmt.
Definition der Einheit
Eine Einheit enthält 10 nMol Desoxyribonukleotid in säurepräzitierbarem Material in 30 min bei 37 °C mit Template/Primer.
Reaktionsbedingungen der Einheit
: 50 mM Kaliumphosphat (pH 7,0), 6,7 mM MgCl2, 1 mM 2-Mercaptoethanol, 80 μg/ml Template/Primer, 32 μM dTTP, 69 nM [3H]dTTP und Enzym in 100 μl für 30 min bei 37 °C. Enthält auch biotinylierte Nukleotide.
- Anwendungen: DNase I-abhängige Nick-Translation, Zweitstrangsynthese bei cDNA-Klonierung, Fill-in von 5'-Überhängen
- Quelle: Aufgereinigt aus E. coli, das das DNA-Polymerase-I-Gen auf einem Plasmid exprimiert
Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
| Beschreibung | DNA-Polymerase |
| Form | Flüssig |
| Polymerase | DNA Polymerase I |
| Exonukleaseaktivität | 3' – 5', 5' – 3‘ |
| Menge | 250 U |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Hot-Start | Nein |