Learn More
Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger
Passen Sie den Betriebszyklus individuell an und erledigen Sie praktisch jede Reinigungs- oder Mischaufgabe im Labor. Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger zeigen die Soll- und Ist-Parameter praktisch auf einem Digitaldisplay an, und ein gegen Lochfraß beständiger Stahltank, ergonomische Griffe für einfache Positionierung sowie ein widerstandsfähiger Deckel mindern Geräusche und die Verdunstung von Lösungen.
Marke:  Fisherbrand™ 1013810
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11768029
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für alle Anwendungen in analytischen, industriellen und medizinischen Laboren, wie beispielsweise für die intensive Reinigung.
  • Bedeutend leistungsstärker als herkömmliche Ultraschallgeräte
  • Praktisch und anwenderfreundlich dank eindeutiger Anzeige der Soll- und Ist-Parameter
  • Mehrere Frequenzen
  • 37 kHz für Standardanwendungen
  • 80 kHz für eine längere Reinigungsdauer, optimal zur Behandlung besonders kleiner und empfindlicher Artikel
  • Die Geräte bestechen durch normale, Impuls-, Schwenk, Entgasungs- und Leistungsregelungsfunktionen
  • Mit seitlich angebrachtem Abflussventil und Ablaufkanal hinten zur Entfernung von verbrauchter Lösung
  • Im leistungsstarken Impulsmodus lassen sich selbst hartnäckige Verunreinigungen entfernen
Bestellinformation
Edelstahlkorb, Kunststoffabdeckung separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
V2A Edelstahlbehälter und -Gehäuse
28 l
230 V Wechselstrom, 1580 W
Elmasonic P 300 H
11 kg
230 V AC
340 x 568 x 321 mm
Professionelle Anwendungen in analytischen und Medizinlabors und in industriellen Produktionsverfahren
5°bis 40 °C
Videos
  • Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger > Fassungsvermögen: 28L