Learn More
Invitrogen™ dCTP (100 mM)
Gebrauchsfertige Lösung
Marke:  Invitrogen™ 10217016
162.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10267632
  • 176.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Lieferung mit einer Konzentration von 100 mM in hochgereinigtem Wasser (pH 7,5).
Beschreibung
Beschreibung
Diese 100 mM dCTP-Lösung (Desoxycytidin-Triphosphat) eignet sich für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, für Fill-in, Nick-Translation und cDNA-Synthesereaktionen. Lieferung mit einer Konzentration von 100 mM für Komfort und Flexibilität.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Nukleotid wird als praktische, gebrauchsfertige Lösung mit einer Konzentration von 100 mM in hochgereinigtem Wasser (pH 7,5) geliefert. Bei -20 °C lagern.
Unmarkiert
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
100 mmol
Flüssig
250 μl
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2473144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10217016
Chargennummer2498485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10217016
Chargennummer2532555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10217016
Chargennummer2546134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10217016
Chargennummer2587194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10217016
Name des Produkts
Invitrogen™ dCTP (100 mM) > 250 μl