Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Marke:  Thermo Scientific™ 88014
142.12 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10551584
  • 193.00 € / 15 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.45-μm pore size is well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for the transfer of most proteins (>20 kDa) and nucleic acids (>300 bp).
Nitrozellulose ist aufgrund ihrer hohen Affinität zu Proteinen und der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Nachweismethoden (z. B. Chemilumineszenz, chromogen, Fluoreszenz) eine beliebte Bindungsmatrix für Western Blotting. Pierce Nitrozellulosemembranen mit 0,2 und 0,45 Mikron Porengröße sind erhältlich, ebenso wie eine Vielzahl von Packungsgrößen mit vorgeschnittenen Blättern für nahezu jede Anwendung.
Leistungsmerkmale:
  • Hochwertig – Reine 100%ige Nitrozellulosemembranen mit großer Oberfläche und ausgezeichneter Gleichförmigkeit
  • Auswahl – Erhältlich in Porengrößen von 0,2 und 0,45 μm Nitrozellulosesorten für Peptid- und Proteinanwendungen
  • Praktisch – Mehrere Größen von vorgeschnittenen Blättern und eine kostengünstige Rolle zum Schneiden auf beliebige Abmessungen
  • Hohe Bindungsaffinität – Ausgezeichnete Proteinbindung, blockiert leicht und erzeugt einen sehr niedrigen Hintergrund beim Chemolumineszenz-Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10,5 cm
Pierce Nitrozellulosemembran, 0,45 um, 7,9 cm x 10,5 cm
Blatt
0,45 μm
Raumtemperatur
15 Mini-gel Blots
7,9 cm
15 Pre-cut Membranes
Cellulosenitrat
Store membranes flat at ambient temperature, away from chemical vapors. Some solvent vapors may partially dissolve the membranes, which will disrupt the pore structure. Keep membranes out of direct sunlight. Sunlight may cause the nitrocellulose to dry and become brittle. Note: Nitrocellulose membrane filters are highly flammable. Keep away from heat and open flame. Flash point is approximately 2°C. Membranes can be sterilized by steam-autoclaving at 121°C.
7,9 cm x 10,5 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm > Membran, 0,45 μm, 7,9cm x 10,5cm; 15 Blatt