Learn More
Invitrogen™ Thapsigargin
Tumorpromotor
Marke:  Invitrogen™ T7459
243.96 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11570796
  • 325.00 € / 1000 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Thapsigargin ist ein natürlich vorkommendes Sesquiterpenlacton, das aus dem Doldengewächs Thapsia garganica isoliert wird. Dieser Tumorpromotor gibt Ca2++ aus intrazellulären Speichern frei, indem er gezielt das endoplasmatische Retikulum Ca2++-ATPase hemmt. Es wirkt sich nicht direkt auf die Plasmamembran Ca2++-ATPases, die Ins 1,4,5-P3-Produktion oder die Proteinkinase C-Aktivität aus.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -detektion, Rezeptoren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 × 50 μg
Unmarkiert
Hemmstoff
Raumtemperatur
C34H50O12.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ Thapsigargin > 20 x 50 μg
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.