Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Paket Core+
Das Hei-PLATE Reflux Package Core+ enthält einen Magnetrührer, einen pt1000-Sensor und einen Heizblock.
Marke: Heidolph™ 506-21156-00
1837.15 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Im Lieferumfang enthalten:
- Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+.
- Schnelles und präzises Heizen
- Ohne Überschwingen
- Schont das Medium
- Pt1000 – sorgt für präzise Temperaturregelung.
- Heat-On Blocks – sorgen für eine optimale Wärmeübertragung ohne Einsatz von Wasser oder Öl.
- Anwendungstipp: Füllen Sie den Kolben (nicht im Lieferumfang enthalten) nur zur Hälfte, um einen Lösungsmittelverlust zu vermeiden.
- Komplettiert das System als Hochleistungskühler ohne die Verwendung von Wasser.
- Die Leistung ist, je nach Modell, optimal für Lösungsmittelvolumina bis 125 ml bzw. 1 l.
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
145 mm | |
20 °C bis 300 °C, Medium bis 300 °C | |
Rund | |
Verschiedene Ausführungen | |
1 l | |
0,168 x 0,299 x 0,101 m | |
LCD-Anzeige |
115/230 V | |
Hei-PLATE Reflux Package Core+ (145 mm) | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
Mehrere | |
3 Jahre | |
CE |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Paket Core+ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur