Learn More
Thermo Scientific™ dCTP-Lösung (100 mM)
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem extrem reinen dCTP.
Marke: Thermo Scientific™ R0151
45.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
dCTP (2'-Desoxycytidin-5'-triphosphat) ist ein extrem stabiles Nukleotid, geliefert als mit NaOH auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titrierte wässrige Lösung mit 100 mM. Das Nukleotid hat eine Reinheit von mehr als 99 % und ist frei von Nuklease-Aktivitäten sowie von menschlicher DNA und E. coli-DNA. Es eignet sich für viele verschiedene molekularbiologische Anwendungen.
Besondere Merkmale
- Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
- Frei von menschlicher DNA und E. coli-DNA
- Hochgradig stabil
- Anwendung getestet mit:
- Long-Range-PCR (40 kb)
- cDNA-Synthese und RT-PCR
- Real-Time PCR
- Standard-PCR
- High-Fidelity-PCR
Spezifikation
dCTP Solution, 100 mM (0.25 mL) Store at –20°C. |
|
Unmarkiert | |
0.25 mL | |
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR) | |
40 kb |
Flüssig | |
> 99 % | |
Trockeneis | |
100 mM |