Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Marke: Thermo Scientific™ 88025
126.16 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.45-μm pore size is well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for the transfer of most proteins (>20 kDa) and nucleic acids (>300 bp).
Nitrozellulose ist aufgrund ihrer hohen Affinität zu Proteinen und der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Nachweismethoden (z. B. Chemilumineszenz, chromogen, Fluoreszenz) eine beliebte Bindungsmatrix für Western Blotting. Pierce Nitrozellulosemembranen mit 0,2 und 0,45 Mikron Porengröße sind erhältlich, ebenso wie eine Vielzahl von Packungsgrößen mit vorgeschnittenen Blättern für nahezu jede Anwendung.Leistungsmerkmale:
Hochwertig – Reine 100%ige Nitrozellulosemembranen mit großer Oberfläche und ausgezeichneter Gleichförmigkeit
Auswahl – Erhältlich in Porengrößen von 0,2 und 0,45 μm Nitrozellulosesorten für Peptid- und Proteinanwendungen
Praktisch – Mehrere Größen von vorgeschnittenen Blättern und eine kostengünstige Rolle zum Schneiden auf beliebige Abmessungen
Hohe Bindungsaffinität – Ausgezeichnete Proteinbindung, blockiert leicht und erzeugt einen sehr niedrigen Hintergrund beim Chemolumineszenz-Western Blotting
Spezifikation
8 cm | |
Pierce Nitrozellulose-Membran, 0.45 um, 8 cm x 8 m | |
15 Blatt | |
Cellulosenitrat | |
Lagern Sie die Membranen flach bei Umgebungstemperatur, fern von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird. Die Membranen keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. Sonnenlicht kann dazu führen, dass die Nitrozellulose trocknet und spröde wird. Hinweis: Nitrozellulose-Membranfilter sind leicht entzündlich. Von Wärmequellen und offenem Feuer fernhalten. Der Flammpunkt liegt bei ca. 2 °C. Die Membranen können mit Dampf autoklavierbar bei 121 °°C sterilisiert werden. |
|
8 x 8 cm |
8 cm | |
∼45–60 μg/cm2 of BSA | |
Blatt | |
0,45 μm | |
Raumtemperatur | |
15 Minigel-Blots |
Sicherheit und Handhabung
- NITROCELLULOSE MEMBRANE, 0.45U
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitrocellulose