Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, Inkubation
Der neue biologische Schüttler Innova S44i ist der nächste überzeugende Zugang in unserem bekannten Portfolio an Life-Science-Lösungen. Erweitern Sie das Potenzial Ihres Labors und nutzen Sie die Vorteile der hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit, durch die sich alle Eppendorf-Produkte auszeichnen.
Marke: Eppendorf™ S44I300001
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Höchste Kapazität bei kleinerer Stellfläche – kultivieren Sie mehr Zellen auf weniger Raum
- Der neue urheberrechtlich geschützte Eppendorf X-Drive mit halbautomatischer
- Auswuchttechnologie sorgt für eine reibungslose und gleichmäßige Agitation
- Hohe Temperaturhomogenität in der gesamten Kammer für reproduzierbare Ergebnisse
- Mit der Ausziehplattform erreichen Sie bequem all Ihre Proben
- Nach oben gleitende Türen für bequemen und mühelosen Zugang
- Optimieren Sie Ihr Platzangebot – stapeln Sie zwei oder drei Geräte aufeinander
- Das neue Touchscreen-Bedienfeld sorgt für eine bequeme Bedienung. Alarmstatus, Event Log und Benutzerinformationen sind nur einen Fingertipp entfernt.
- Erstellen Sie Mehrschrittprogramme zur automatischen Steuerung des Schüttlers
- Breite Auswahl an Zubehör und Plattformen passend zu all Ihren Kultivierungsanforderungen

Spezifikation
2,5 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
76 x 62 cm (30 x 24 in.) | |
115,8 cm | |
Tastenfeld | |
USB, Ethernet |
2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min | |
CE | |
118,2 x 95,8 x 63,1 cm | |
198 kg | |
Inkubiert | |
0,01 bis 95:59 Std., Dauerbetrieb |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.