Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, Inkubation
Der neue biologische Schüttler Innova S44i ist der nächste überzeugende Zugang in unserem bekannten Portfolio an Life-Science-Lösungen. Erweitern Sie das Potenzial Ihres Labors und nutzen Sie die Vorteile der hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit, durch die sich alle Eppendorf-Produkte auszeichnen.
24894.18 € - 32961.32 €
Spezifikation
Drehzahlbereich 2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B) Plattform 76 x 62 cm (30 x 24 in.)
Abmessungen (L x B x H) 118,2 x 95,8 x 63,1 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Orbit Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Orbit Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15874075
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
S44I331001
5,1 cm Photosynthetische LED-Lichtbank
32961.32 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15814075
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
S44I300001
2,5 cm Inkubiert
24894.18 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15824075
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
S44I310001
2,5 cm Gekühlt
28373.04 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15834075
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
S44I311001
2,5 cm Gekühlt mit photosynthetischer LED-Lichtbank
32961.32 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15844075
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
S44I320001
5,1 cm Inkubiert
24894.18 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15854075
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
S44I330001
5,1 cm Gekühlt
28373.04 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchste Kapazität bei kleinerer Stellfläche – kultivieren Sie mehr Zellen auf weniger Raum
  • Der neue urheberrechtlich geschützte Eppendorf X-Drive mit halbautomatischer
  • Auswuchttechnologie sorgt für eine reibungslose und gleichmäßige Agitation
  • Hohe Temperaturhomogenität in der gesamten Kammer für reproduzierbare Ergebnisse
  • Mit der Ausziehplattform erreichen Sie bequem all Ihre Proben
  • Nach oben gleitende Türen für bequemen und mühelosen Zugang
  • Optimieren Sie Ihr Platzangebot – stapeln Sie zwei oder drei Geräte aufeinander
  • Das neue Touchscreen-Bedienfeld sorgt für eine bequeme Bedienung. Alarmstatus, Event Log und Benutzerinformationen sind nur einen Fingertipp entfernt.
  • Erstellen Sie Mehrschrittprogramme zur automatischen Steuerung des Schüttlers
  • Breite Auswahl an Zubehör und Plattformen passend zu all Ihren Kultivierungsanforderungen
Spezifikation
Spezifikation
2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min
CE
118,2 x 95,8 x 63,1 cm
198 kg
USB, Ethernet
230 V, 50/60 Hz
76 x 62 cm (30 x 24 in.)
115,8 cm
Tastenfeld
0,01 bis 95:59 Std., Dauerbetrieb
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Innova™ S44i, Inkubation