missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reitenspiess™ Flaschenbürste
Die Reitenspiess™ Flaschenbürste eignet sich zum Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren Ihrer Laborflaschen. Das Sortiment in verschiedenen Längen und Borstenausführungen enthält die richtigen Bürsten für viele spezifische Anforderungen im Bereich Glaswaren.
Marke: Reitenspiess™ 21500203
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielzahl von Borstentypen
- 1 je Paket
- Vielzahl von Längen und Durchmessern
Spezifikation
Flaschenbürste | |
50 mm | |
Je 1 |
Nylon | |
390 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Reitenspiess™ Flaschenbürste > Länge:390mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur