Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated BSA
Zur Herstellung von Hapten-Trägerproteinkonjugaten mit Cystein-haltigen Peptiden und anderen Thiol-haltigen Antigenen mit Sulfhydryl-reaktivem Rinderserumalbumin (BSA).
Marke: Thermo Scientific™ 77116
Beschreibung
Thermo Scientific™ Imject Maleimide-Activated BSA ist ein Sulfhydryl-reaktives Bovine Serum Albumin zur Hapten-Träger-Konjugation von Cystein-haltigen Peptiden und anderen Thiol-haltigen Antigenen.
Durch chemische Modifikation mit Sulfo-SMCC-Crosslinker wird das aufgereinigte Trägerprotein BSA Sulfhydryl-reaktiv gemacht, und das so erzeugte Maleimid-aktivierte Protein wird stabilisiert und in Phosphatpuffer lyophilisiert. Die Maleimidgruppen bilden kolvalente Bindungen zu Sulhydryl (-SH)-Gruppen der Cysteinreste von Peptiden und anderen Haptenen, die Thiole besitzen. Mit jedem BSA-Molekül können mehrere Antigenmoleküle konjugiert werden. Das so erzeugte Konjugat ist stark immunogen und erhöht bei immunisierten Tieren die Wahrscheinlichkeit, Seren mit hohem Antikörpertiter zum gewünschten Epitop zu erhalten. Es stehen mehrere Packungsgrößen für aktiviertes BSA-Protein zur Auswahl, oder aber entscheiden Sie sich für das Complete Conjugation Kit, das optimierte Puffer und einfach zu nutzende Spin-Entsalzungssäulen enthält.Besondere Merkmale:
Benutzerfreundliche Kits – wählen Sie zwischen einem stabilisierten, lyophilisierten Maleimid-aktivierten BSA und einem kompletten Immunogenkonjugationskit
Optimierte Aktivierung – die Spezifikationen verlangen, dass jede Charge mit 15 bis 20 Mol Sulfhydryl-reaktivem Maleimid pro Mol BSA aktiviert wird, um ein konsistent hohes Konjugationsniveau zu gewährleisten
Sulfhydryl-reaktiv – entwickelt für die Konjugation Cystein-haltiger Peptid-Antigene, um effektive Immunogene für die Produktion von Antikörpern mit hohem Titer herzustellen
Einfaches, schnelles Verfahren – mithilfe der Hapten-Träger-Konjugationsreaktion erhalten Sie in zwei Stunden ausreichend Immunogen für mehrere Injektionen und Auffrischimpfungen von Wirtstieren
Hochwertiges Trägerprotein – reines BSA (Fraktion V) wird mit einem hochwertigen Thermo Scientific Sulfo-SMCC-Crosslinker aktiviert und ist auf hohe Stabilität und konsistente Leistung ausgelegt
Immunogen und löslich – BSA ist mäßig immunogen, hochlöslich und nützlich für die Vorbereitung des primären Immunogens oder als irrelevanter Hapten-Träger für Antikörperscreening und Immunoassays, wenn KLH als Trägerprotein verwendet wurde, um die Immunantwort gegen die Haptene zu erzeugen
Enthält:
Das Kit enthält lyophilisiertes Maleimid-aktiviertes BSA (in PBS mit Stabilsatoren), Puffer und Entsalzungssäulen für die einfache Zubereitung von gebrauchsfertigen Immunogenen zur Immunisierung
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
2 mg | |
Imject™ | |
Imject Maleimide Activated Bovine Serum Albumin |