Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™15 Vector
Zielvektoren für die Expression in E. coli-, Insekten-, Hefe- oder Säugetierzellen sowie für die Produktion von nativen Proteinen bzw. von Fusionsproteinen am N- bzw. C-Terminus
Marke: Invitrogen™ 11802014
887.40 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Benötigt : Gateway Entry-Klon, Gateway LR Clonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Beschreibung
- Die Zielvektoren verfügen über attR-Stellen für die Rekombination mit jedem von attL-flankierten Fragment, unabhängig davon, ob es sich um einen Entry-Klon oder einen Ultimate RF Klon handelt
Bakterienexpression, Klonierung, Gateway-Klonierung, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
Spezifikation
Induzierbar | |
Expressionsvektor | |
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert. | |
GST-Tag | |
6μ g | |
Gateway™ |
T7 | |
Keine | |
Ampicillin (AMPR) | |
Gateway™ | |
pDEST, Gateway T7 Vektoren |