Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ BSA (in PBS)
Einfache Zubereitung von Immunogenen aus Peptiden mit Carboxylgruppen mit Hilfe von Bovine Serum Albumin (BSA) und verschiedenen Konjugationschemien.
Marke: Thermo Scientific™ 77110
Beschreibung
Thermo Scientific™ Imject BSA Protein Bovine Serum Albumin (BSA) wird in PBS- oder MES-Puffer lyphilisiert angeboten. Es kann für verschiedene chemische Konjugationen verwendet werden. Das komplette Kit dient zur Herstellung von Immunogenen aus Peptidantigenen, die Carboxylgruppen enthalten.
Imject BSA wurde aufgereinigt und in Puffern gefriergetrocknet, die für eine optimale Stabilität und Löslichkeit bei Haptenkonjugationen sorgen. Das große Protein mit nur einer Polypeptiduntereinheit bietet zahlreiche Bindungsstellen pro Molekül, die eine wirksame Konjugation von Peptiden und anderen Antigenen mit Amin-reaktiven oder Carboxy-reaktiven Crosslinkern erlauben.
Die Zubereitungen in Phosphatpuffer sind für die Konjugation von Hapten und Trägerprotein über aminaktive NHS-Ester- oder Glutaraldehyd-Crosslinker gebrauchsfertig. Die Zubereitungen in MES-Puffer wurden für die Konjugation von Peptid und Trägerprotein über carboxyreaktive Carbodiimid-Crosslinker (EDC oder auch EDAC genannt) optimiert. Das Imject EDC Spin Kit enthält gebrauchsfertige Einheiten des BSA-Trägerproteins, optimierte Reaktionspuffer und einfache Spin-Entsalzungssäulen zur Zubereitung von Immunogenen mit der EDC-Methode.
Besondere Merkmale:
Praktische Pakete – wählen Sie zwischen lyophilisiertem BSA und vollständigem EDC-Konjugationskit
Konjugation mit hoher Ausbeute – jedes Molekül besteht aus 59 Lysinresten, von denen 30 bis 35 über primäre Amine verfügen, die mit einem Konjugationsreagenz reagieren können
Validierte Qualität – gereinigtes BSA (Fraktion V) ist in PBS- oder MES-Puffer lyophilisiert und stabilisiert und gebrauchsfertig in Glutaraldehyd-, NHS-Ester- oder EDC-Vernetzungsverfahren
Kompatible Löslichkeit – zahlreiche Carboxylgruppen machen die negative Nettoladung (pI 5,1) von BSA und ihre hohe Löslichkeit aus, wodurch sie in einer breiten Palette von Konjugationsbedingungen eingesetzt werden kann
Immunogen – bei 67 kDa ist die BSA ausreichend groß, um als Primärimmunogen zu fungieren, oder sie kann als irrelevanter Proteinträger für Antikörperscreening und Immunoassays verwendet werden, nachdem KLH als Trägerprotein verwendet wurde, um die Immunantwort gegen die Haptene zu erzeugen
Enthält:
Das Kit enthält gefriergetrocknetes BSA (im MES-Puffer), EDC-Crosslinker, Puffer und Entsalzungssäulen für die mühelose Zubereitung von gebrauchsfertigen Immunogenen zur Injektion
Spezifikation
4 °C | |
Imject Bovine Serum Albumin (in PBS) | |
5 x 20 mg | |
Imject™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Imject BSA (in PBS)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium chloride