Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phasen-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720055.40
595.21 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
NUCLEOSIL™ ist eine Familie von vollständig porösen sphärischen Silikapartikeln. Sie weisen eine sehr reineund gleichförmiges SiO2-Struktur auf2 und haben eine breite Akzeptanz als Chromatographie-Packungen für Routineanwendungen in sehr unterschiedlichen Bereichen der modernen Chromatographie erlangt. Sie sind eine absolut zuverlässige Wahl für Anwendungen mit analytischen und vorbereitenden Säulen, die zahlreiche Vorteile aufweist:
- Hoher Wirkungsgrad durch schmale Partikelgrößenverteilung
- Hohe Trennleistung durch optimierte Bindungsverfahren
- Hohe chemische und mechanische Stabilität
- Hohe Tragfähigkeit und Wiederherstellungsraten
- Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Trennungsmechanismus basierend auf hydrophoben (van der Waals) Wechselwirkungen mit geringfügigen Wechselwirkungen mit Restsilanol.
Spezifikation
nicht-polar | |
Octadecyl | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8 | |
0.65 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
0.18 | |
Ja | |
Edelstahl |
Analysesäule | |
4 mm | |
Hydrophob | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
120 Å | |
Je 1 | |
200 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC-Säule |