Learn More
BINDER™ ICH Light Module
ICH-Q1B light module
Marke: BINDER™ 8012-2442
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Module consists of:
- VIS cassette
- UVA cassette
- Independent power supply
Spezifikation
KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720 | |
Glass | |
Lighting |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ ICH Light Module > For use with KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur