Learn More
Masterflex™ I/P™ Pumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon auf Rolle
Reduzieren Sie das Risiko von Partikelanhaftungen dank der glatten Innenoberfläche
Marke: Masterflex™ 96403-26
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Ohne auswaschbare Zusätze, um empfindliche und teure Flüssigkeiten zu schützen
Spezifikation
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) | |
6,4 mm | |
6096 cm | |
-50 °C | |
27 | |
1/4 in. | |
40 psi | |
230 °C |
Autoklavierbar | |
Platinbehandeltes Silikon | |
Pharmazie und Biotechnologie | |
Je 1 | |
0,01 bis 4 l/min | |
Autoklav, Gammabestrahlung | |
660 mm Hg | |
Pumpenschlauch |