Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726549.30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10709804
  • 749.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,8 mm
0,53 mm
Gehäuse G16
240°bis 250 °C
30 m
GC Kapillarsäule
Optima™ WAX
Gaschromatographie (GC), Wässrige Lösungen
1 μm
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule > Länge:30m; Innendurchmesser:0,53mm; Filmstärke:Gehäuse 1um