Learn More
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Chromatography Resin
Chromatography resin for purification of recombinant proteins tagged with a Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™.
Marke: Cytiva 29401324
895.85 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochreine rekombinante Strep-tag II und Twin-Strep-tag Proteine
- Schnelle Aufreinigung mit einfacher Elution
- Physiologische Bedingungen und eine milde Elution erhalten die Zielproteinaktivität
- Schnelle und einfache Regenerierung
- Mit einer Vielzahl von Detergenzien, Vergällungsmitteln und anderen Additiven kompatibel
Spezifikation
Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen | |
2 bis 8 °C in 20 % Ethanol | |
34 μm | |
pH 6 bis 10 | |
Strep-Tactin XT |
Aufreinigung von Strep-tag II- und Twin-Strep-tag-getaggten rekombinanten Proteinen | |
Ca. 10 mg-Protein mit Strep-tag II oder Twin-Strep-tag/ml Harz | |
Starre, quervernetzte Agarose, sphärisch | |
Ca. 5 mg/ml Harz | |
10 mL |
Sicherheit und Handhabung
- StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.