Learn More
GPE Scientific™ J Youngs NMR-Ventil mit angebrachtem Rohr
GPE Scientific™ J Young NMR-Ventil mit angesetztem Röhrchen ermöglicht die Handhabung Ihrer NMR-Probe ohne Flammenversiegelung Ihrer Röhrchen.
Marke:  GPE Scientific™ S-5-500-JY-8-YELLOW
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884874
  • 131.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Handhaben Sie Ihre NMR-Probe, ohne Ihre Röhrchen mit einer Flamme zu verschließen.
  • Teflon-beschichteter O-Ring verhindert Materialinkompatibilitäten.
  • Die völlig fettfreie Teflonbaugruppe ermöglicht eine einfache Handhabung und Demontage des Rohres zur Reinigung.
  • Mit Innengelenk zur schnellen Befestigung an Ihrem Vakuumgestell.
  • Gelber Kolben
  • Unterdruck/Hochvakuum.
  • Lecktest bis 10 - 9 mbar Liter/Sek.
  • Interner positiver Druck 1 bar, 14.7 psi
Spezifikation
Spezifikation
500 MHz
5 mm-NMR-Röhrchen
8 Zoll
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Youngs NMR-Ventil mit angebrachtem Rohr > 500 MHz, 8 Zoll