Learn More
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Mit extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln lassen sich Verfahren so schmerzfrei wie möglich gestalten. Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln bieten ein einzigartiges, latexfreies doppelt abgeschrägtes Design für maximalen Komfort.
Marke: Terumo™ AN2325R1
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
- Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
- Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
- Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
- Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
- CE-Kennzeichnung und latexfrei
- Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
Spezifikation
Blau | |
0.6 mm | |
25 mm | |
11°, normal |
23 ga. | |
Ja | |
Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung | |
Steril |