Learn More
Dräger™ CMS Chip-Messsystem
Verwendet einen Analysator und substanzspezifische Chips, um genaue und zuverlässige Messungen der Gas- und Dampfkonzentrationen zu erhalten
Marke:  Dräger™ 6405300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10629932
Beinhaltet: Transportkoffer und Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Optionales Remote-System (separat lieferbar) beinhaltet eine zusätzliche Pumpe, einen Schraubenzieher und einen 9 ft. langen (3 m) Verlängerungsschlauch, um Verunreinigungen in unzugänglichen Stellen aufzunehmen.
Benötigt : CMS-Chips (separat zu erwerben)
Beschreibung
Beschreibung
Der Barcode auf jedem Chip enthält spezifische Informationen wie Gasart, Messbereich und andere für die Messauswertung erforderliche Parameter. Wenn ein Chip in den Analysator eingesetzt wird, wird der Barcode eingelesen und interpretiert. Wählen Sie aus mehr als 50 austauschbaren Chips (separat erhältlich).
  • Das massenflussgeregelte Pumpensystem zieht einen konstanten Probenfluss durch den Chip und gleicht Druckschwankungen aus.
  • Einfache Verwendung mit einfachen Menübefehlen und Bedienung per Tastendruck.
  • Der Chip enthält 10 Messkanäle, die mit einem stoffspezifischen Reagenz gefüllt sind, das eine schnelle Reaktion mit dem Kontaminanten ermöglicht.
  • Die intelligente Interaktion gewährleistet eine hohe Genauigkeit.
  • Der Datenschreiber liefert Kontaminanten, Konzentration, Datum, Uhrzeit und Ort; Speicherung von bis zu 50 Messungen.
Bestellinformation
Das kompakte, robuste Gehäuse misst L x B x H ca. 3.8 x 8.9 x 20.3 cm (1.5 x 3.5 x 8 Zoll). Nettogewicht: 1.63 lbs. (730g). Benötigt vier AA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten).
Zertifizierungen
Eigensicher und zertifiziert nach UL-, MSHA- und CENELEC-Normen. (Gemäß UL und CSA als eigensicher eingestuft für die Verwendung mit Klasse I, Div. 1, Gruppen A-D, T4.)
Spezifikation
Spezifikation
CMS-Analysegerät
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Dräger™ CMS Chip-Messsystem > Analysator